Imprimer
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200183-1G PC200183-500MG
APOSPC200183-1GEA 311 EUR
APOSPC200183-1G APOSPC200183-500MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄F₃IN₂
MW: 312.03 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11100236
Numéro CAS: 1048913-78-5