Imprimer
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200180-1G PC200180-500MG
APOSPC200180-1GEA 386 EUR
APOSPC200180-1G APOSPC200180-500MG
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₇F₃N₂
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422575
Numéro CAS: 1027617-86-2