Imprimer
Ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate, 2-BOC protected
PC200171-1G PC200171-500MG
APOSPC200171-1GEA 210 EUR
APOSPC200171-1G APOSPC200171-500MG
Ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂O₅
MW: 324.26 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827772
Numéro CAS: 1186405-12-8