Ethyl-8-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC200167-1G
PC200167-500MG
APOSPC200167-1GEA
192
EUR
APOSPC200167-1G
APOSPC200167-500MG
Ethyl-8-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-8-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule:
C₁₁H₈BrF₃N₂O₂ Point de fusion: 106…108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12025881 Numéro CAS: 1038389-86-4 |