Imprimer
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC200165-1G PC200165-250MG PC200165-5G
APOSPC200165-1GEA 109 EUR
APOSPC200165-1G APOSPC200165-250MG APOSPC200165-5G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂
MW: 258.20 g/mol
Point de fusion: 125…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100212
Numéro CAS: 860457-99-4