Imprimer
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200141-10G PC200141-1G PC200141-5G
APOSPC200141-10GEA 346 EUR
APOSPC200141-10G APOSPC200141-1G APOSPC200141-5G
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₁₂H₁₄BF₃KNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977715
Numéro CAS: 1359865-98-7