Imprimer
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200137-1G PC200137-500MG PC200137-5G
APOSPC200137-1GEA 52.6 EUR
APOSPC200137-1G APOSPC200137-500MG APOSPC200137-5G
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₁₁H₁₂BF₃KNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800742
Numéro CAS: 1314957-11-3