Imprimer
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-chloro-5-fluoronicotinate
PC200135-1G PC200135-500MG
APOSPC200135-1GEA 212 EUR
APOSPC200135-1G APOSPC200135-500MG
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763661
Numéro CAS: 847729-27-5