Imprimer
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200131-1G PC200131-500MG PC200131-5G
APOSPC200131-1GEA 118 EUR
APOSPC200131-1G APOSPC200131-500MG APOSPC200131-5G
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BF₃IK
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800738
Numéro CAS: 912350-00-6