Imprimer
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: {2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]phenyl}methanol
PC200130-1G PC200130-500MG PC200130-5G
APOSPC200130-1GEA 118 EUR
APOSPC200130-1G APOSPC200130-500MG APOSPC200130-5G
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Formule: C₁₅H₁₇FOSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16251550
Numéro CAS: 853955-70-1