Imprimer
3,5-Difluoroisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200126-25G PC200126-5G
APOSPC200126-25GEA 548 EUR
APOSPC200126-25G APOSPC200126-5G
3,5-Difluoroisonicotinic acid
3,5-Difluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972829
Numéro CAS: 903522-29-2