Imprimer
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200125-1G PC200125-500MG
APOSPC200125-1GEA 364 EUR
APOSPC200125-1G APOSPC200125-500MG
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199295
Numéro CAS: 71690-06-7