Imprimer
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200114-1G PC200114-500MG
APOSPC200114-1GEA 169 EUR
APOSPC200114-1G APOSPC200114-500MG
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Formule: C₆H₆F₃N₃S
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01011766
Numéro CAS: 85730-32-1