Imprimer
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol
PC200105-1G PC200105-500MG PC200105-5G
APOSPC200105-1GEA 62.8 EUR
APOSPC200105-1G APOSPC200105-500MG APOSPC200105-5G
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117762
Numéro CAS: 31181-84-7