Imprimer
Potassium ethynyltrifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200093-1G PC200093-500MG
APOSPC200093-1GEA 75.9 EUR
APOSPC200093-1G APOSPC200093-500MG
Potassium ethynyltrifluoroborate
Potassium ethynyltrifluoroborate
Formule: C₂HBF₃K
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700167
Numéro CAS: 892869-21-5