Imprimer
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200090-1G PC200090-5G PC200090-250MG
APOSPC200090-1GEA 522 EUR
APOSPC200090-1G APOSPC200090-5G APOSPC200090-250MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄F₃N₃O₂
MW: 231.14 g/mol
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827812
Numéro CAS: 1186404-88-5