Imprimer
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200068-1G PC200068-500MG PC200068-5G
APOSPC200068-1GEA 55.1 EUR
APOSPC200068-1G APOSPC200068-500MG APOSPC200068-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12498713
Numéro CAS: 1171919-08-6