Imprimer
3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200058-1G PC200058-5G PC200058-250MG
APOSPC200058-1GEA 88.6 EUR
APOSPC200058-1G APOSPC200058-5G APOSPC200058-250MG
3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 97%
3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₃H₂F₃N₃
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847494
Numéro CAS: 60406-75-9