Imprimer
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-Trifluoro-1-(3-nitrophenyl)ethanone
PC200041-1G PC200041-25G
APOSPC200041-1GEA 62.5 EUR
APOSPC200041-1G APOSPC200041-25G
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₄F₃NO₃
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034541
Numéro CAS: 657-15-8