Imprimer
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200030-1G PC200030-500MG PC200030-5G
APOSPC200030-1GEA 65.4 EUR
APOSPC200030-1G APOSPC200030-500MG APOSPC200030-5G
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11616884
Numéro CAS: 1187732-69-9