4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200009-1G
PC200009-500MG
APOSPC200009-1GEA
604
EUR
APOSPC200009-1G
APOSPC200009-500MG
4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
Formule:
C₇H₅ClFI Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18396969 Numéro CAS: 1261837-89-1 |