Imprimer
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propane-1,2-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200003-1G PC200003-500MG
APOSPC200003-1GEA 168 EUR
APOSPC200003-1G APOSPC200003-500MG
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propane-1,2-diol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propane-1,2-diol
Formule: C₉H₁₀ClF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22383956
Numéro CAS: 1393845-79-8