Imprimer
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1994-1G PC1994-250MG PC1994-5G
APOSPC1994-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1994-1G APOSPC1994-250MG APOSPC1994-5G
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
2-Amino-5-fluorobenzamide
Formule: C₇H₇FN₂O
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428522
Numéro CAS: 63069-49-8