Imprimer
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1991-1G PC1991-250MG
APOSPC1991-1GEA 357 EUR
APOSPC1991-1G APOSPC1991-250MG
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₅N₂
Point d'ébullition: 85…86 °C/27mmHg
Densité: 1.524 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840199
Numéro CAS: 883498-68-8