Imprimer
3-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1984-5G PC1984-1G
APOSPC1984-5GEA 0 EUR
APOSPC1984-5G APOSPC1984-1G
3-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline 98%
3-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684210
Numéro CAS: 69411-05-8
EINECS: 273-989-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III