Imprimer
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
PC1950-1KG PC1950-250G PC1950-5KG
APOSPC1950-1KGEA 36.4 EUR
APOSPC1950-1KG APOSPC1950-250G APOSPC1950-5KG
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène 98%
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Point d'ébullition: 220…223 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007084
Numéro CAS: 121-17-5
ONU: 2307
ADR: 6.1 II