Imprimer
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1947-25G PC1947-5G PC1947-100G
APOSPC1947-25GEA 188 EUR
APOSPC1947-25G APOSPC1947-5G APOSPC1947-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Formule: C₆H₃F₉O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094140
Numéro CAS: 39187-41-2