Imprimer
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1942-1G PC1942-5G
APOSPC1942-1GEA 0 EUR
APOSPC1942-1G APOSPC1942-5G
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Point de fusion: 117,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039323
Numéro CAS: 162101-31-7