Imprimer
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1940-100G PC1940-25G PC1940-500G
APOSPC1940-100GEA 24.8 EUR
APOSPC1940-100G APOSPC1940-25G APOSPC1940-500G
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène 98%
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C/5mmHg
Point de fusion: 22 °C
Densité: 1.527 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007296
Numéro CAS: 777-37-7
EINECS: 212-287-1