Imprimer
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1939G-1G PC1939G-5G
APOSPC1939G-1GEA 0 EUR
APOSPC1939G-1G APOSPC1939G-5G
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₇ClF₃N
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153097
Numéro CAS: 1701-26-4