Imprimer
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1939-1G PC1939-5G
APOSPC1939-1GEA 94.4 EUR
APOSPC1939-1G APOSPC1939-5G
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
Formule: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Point d'ébullition: 56…59 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068123
Numéro CAS: 175277-30-2