Imprimer
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1938-1G PC1938-5G PC1938-10G PC1938-250MG
APOSPC1938-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1938-1G APOSPC1938-5G APOSPC1938-10G APOSPC1938-250MG
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Point d'ébullition: 91…93 °C/69mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052900
Numéro CAS: 22123-14-4