Imprimer
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC1935-25G PC1935-5G PC1935-10G
APOSPC1935-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1935-25G APOSPC1935-5G APOSPC1935-10G
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218.17 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06823965
Numéro CAS: 94022-99-8
EINECS: 301-594-7