Imprimer
4-Chloro-2-fluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1920-25G PC1920-100G PC1920-250G PC1920-1KG PC1920-5G PC1920-500G PC1920-5KG
APOSPC1920-25GEA 24.9 EUR
APOSPC1920-25G APOSPC1920-100G APOSPC1920-250G APOSPC1920-1KG APOSPC1920-5G APOSPC1920-500G APOSPC1920-5KG
4-Chloro-2-fluorotoluène 99%
4-Chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
Point d'ébullition: 158 °C
Densité: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000571
Numéro CAS: 452-75-5
ONU: 1993
ADR: 3,III