Imprimer
3-Chlor-4-fluorothiophénol, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-mercaptobenzene, 3-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol
PC1889M-10G PC1889M-1G
APOSPC1889M-10GEA 364 EUR
APOSPC1889M-10G APOSPC1889M-1G
3-Chlor-4-fluorothiophénol, grade Technique
3-Chlor-4-fluorothiophénol
Formule: C₆H₄ClFS
Point d'ébullition: 68…70 °C/2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052938
Numéro CAS: 60811-23-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III