Imprimer
Isocyanate de 3-chloro-4-fluorophényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
PC1886-25G PC1886-5G
APOSPC1886-25GEA 310 EUR
APOSPC1886-25G APOSPC1886-5G
Isocyanate de 3-chloro-4-fluorophényle 98%
Isocyanate de 3-chloro-4-fluorophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₃ClFNO
Point d'ébullition: 60…62 °C/2mmHg
Densité: 1.377 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037037
Numéro CAS: 50529-33-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,II