Imprimer
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1884E-1G PC1884E-5G
APOSPC1884E-1GEA 29.2 EUR
APOSPC1884E-1G APOSPC1884E-5G
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
4-(2-Chloro-6-fluorophenyl)but-3-en-2-one
Formule: C₁₀H₈ClFO
Point d'ébullition: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051608
Numéro CAS: 175136-82-0