Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1875-100G PC1875-25G PC1875-5G
APOSPC1875-100GEA 0 EUR
APOSPC1875-100G APOSPC1875-25G APOSPC1875-5G
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène 98%
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Point de fusion: 48…49 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042211
Numéro CAS: 700-37-8
EINECS: 211-842-5