2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
PC1870-100G
PC1870-500G
PC1870-1KG
APOSPC1870-100GEA
21.9
EUR
APOSPC1870-100G
APOSPC1870-500G
APOSPC1870-1KG
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène 98%
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène
Formule:
C₆H₃ClFNO₂ Point d'ébullition: 227…232 °C Point de fusion: 40…45 °C Densité: 1.61 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007206 Numéro CAS: 350-30-1 EINECS: 206-499-3 |