Imprimer
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1868M-1G PC1868M-25G PC1868M-5G
APOSPC1868M-1GEA 114 EUR
APOSPC1868M-1G APOSPC1868M-25G APOSPC1868M-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol 96%
1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Formule: C₃H₆ClFO
Point d'ébullition: 153…156 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045284
Numéro CAS: 453-11-2
ONU: 1987
ADR: 3,III