Imprimer
α,2-Dichloro-6-fluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluorobenzene
PC1864H-100G PC1864H-250G PC1864H-25G
APOSPC1864H-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1864H-100G APOSPC1864H-250G APOSPC1864H-25G
α,2-Dichloro-6-fluorotoluène 97%
α,2-Dichloro-6-fluorotoluène
Formule: C₇H₅Cl₂F
MW: 179.02 g/mol
Point d'ébullition: 208…210 °C
Point de fusion: 7
Densité: 1.401 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000896
Numéro CAS: 55117-15-2
EINECS: 259-487-5
ONU: 3265
ADR: 8 II