Imprimer
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
PC1863D-25G PC1863D-100G
APOSPC1863D-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1863D-25G APOSPC1863D-100G
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015431
Numéro CAS: 117482-84-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III