Imprimer
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1860F-1G PC1860F-250MG
APOSPC1860F-1GEA 132 EUR
APOSPC1860F-1G APOSPC1860F-250MG
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole 95+%
6-Chloro-5-fluorobenzimidazole
Formule: C₇H₄ClFN₂
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156132
Numéro CAS: 175135-04-3