Imprimer
1-Chloro-4-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Chloro-1-fluoro-4-benzène, 4-Chlorofluorobenzene
PC1860-250G PC1860-25G
APOSPC1860-250GEA 139 EUR
APOSPC1860-250G APOSPC1860-25G
1-Chloro-4-fluorobenzène 98%
1-Chloro-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₄ClF
Point d'ébullition: 129…130 °C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.226 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000603
Numéro CAS: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
ONU: 1993
ADR: 3,III