Imprimer
1-Chloro-3-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1850-100G PC1850-25G PC1850-500G
APOSPC1850-100GEA 77 EUR
APOSPC1850-100G APOSPC1850-25G APOSPC1850-500G
1-Chloro-3-fluorobenzène 98%
1-Chloro-3-fluorobenzène
Formule: C₆H₄ClF
Point d'ébullition: 126…128 °C
Densité: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000569
Numéro CAS: 625-98-9
EINECS: 210-919-0
ONU: 1993
ADR: 3,II