Imprimer
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1811-1G PC1811-25G PC1811-5G
APOSPC1811-1GEA 27.7 EUR
APOSPC1811-1G APOSPC1811-25G APOSPC1811-5G
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid 98%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209.0019 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658165
Numéro CAS: 178813-78-0