Imprimer
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
PC1810-100G PC1810-25G
APOSPC1810-100GEA 50.9 EUR
APOSPC1810-100G APOSPC1810-25G
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène 97%
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Point d'ébullition: >250 °C
Point de fusion: 50…58 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007068
Numéro CAS: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II