Imprimer
2-Chloro-3,5-difluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1797-25G PC1797-5G PC1797-1G
APOSPC1797-25GEA 817 EUR
APOSPC1797-25G APOSPC1797-5G APOSPC1797-1G
2-Chloro-3,5-difluorophénol 98%
2-Chloro-3,5-difluorophénol
Formule: C₆H₃ClF₂O
Point d'ébullition: 76 °C/37mmHg
Point de fusion: 45…46 °C
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075400
Numéro CAS: 206986-81-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II