3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC1774-1G
PC1774-5G
APOSPC1774-1GEA
0
EUR
APOSPC1774-1G
APOSPC1774-5G
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule:
C₈H₈BFO₄ Point de fusion: 138…142 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07363749 Numéro CAS: 871329-62-3 |