Imprimer
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (4-(tert-butyl)phenyl)trifluoroborate
PC1752-25G PC1752-5G
APOSPC1752-25GEA 181 EUR
APOSPC1752-25G APOSPC1752-5G
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Formule: C₁₀H₁₃BF₃K
MW: 240.11 g/mol
Point de fusion: >230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659940
Numéro CAS: 423118-47-2